Wichtige Dokumente
V900662
3,5-Pyridindicarboxylsäure
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Dinicotinsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)