V900637
DL-2-Amino-buttersäure
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable