Wichtige Dokumente
V900619
2,4-Dimethylbenzaldehyd
Vetec™, reagent grade, 95%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)