V900600
DL-Tartarsäure
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
DL-2,3-Dihydroxybutandisäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
210-212 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - closed cup