V900598
Sulfamerazin
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)-sulfanilamid
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
SMILES String
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChIKey
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable