V900408
L-Glutaminsäure
≥99%, Vetec™
Synonym(e):
(S)-2-Amino-glutarsäure, Glu
About This Item
product name
L-Glutaminsäure, Vetec™, reagent grade, ≥99%
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.54 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable