Wichtige Dokumente
V900376
DL-Leucin
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
(±)-Amino-4-methyl-valeriansäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
293-296 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)