Merck
V900300
Sigma-Aldrich
PIPES Dikaliumsalz
Vetec, reagent grade, 99%
Synonym(e):
1,4-Piperazindiethansulfonsäure Dikaliumsalz, Piperazin-1,4-bis-(2-ethansulfonsäure) Dikaliumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16K2N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
99%
Form
crystalline powder
Nützlicher pH-Bereich
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)