V900247
Bernsteinsäure
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Butandisäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Dichte
1.564 g/cm3 at 15 °C
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable