Wichtige Dokumente
V900198
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
6 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)