V900167
Chlorplatinsäure Hexahydrat
Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat, Platinchlorid Hexahydrat
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Form
powder or chunks
Konzentration
≥37.5% Pt (gravimetric)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable