Merck
V900135
Ammoniumcarbonat
Vetec, reagent grade
Synonym(e):
Hartshorn-Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.09
EC Number:
208-058-0
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4253487
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
powder or chunks
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor density
2.7 (vs air)
product line
Vetec
form
powder or chunks
concentration
≥30.0% NH3 (by NaOH, titration)
SMILES string
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)