Wichtige Dokumente
V900083
Kalium-Natrium-Tartrat Tetrahydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Kalium-Natriumsalz, Rochelle-Salz, Seignettesalz
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChIKey
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?