Merck
V800165
Dimethylglyoxim
suitable for analytical testing, Vetec
Synonym(e):
2,3-Butandion-dioxim, Diacetyldioxim
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-420-1
Beilstein/REAXYS Number:
506731
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dimethylglyoxim, AR
grade
AR
product line
Vetec
mp
240-241 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylglyoxim
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)