Merck
V800002
1,2-Dichlorethan
LR, ≥99%
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
EC Number:
203-458-1
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605264
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
LR
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
87 mmHg ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES string
ClCCCl
grade
LR
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
François Perreault et al.
Chemical Society reviews, 44(16), 5861-5896 (2015-03-27)
Graphene-based materials are gaining heightened attention as novel materials for environmental applications. The unique physicochemical properties of graphene, notably its exceptionally high surface area, electron mobility, thermal conductivity, and mechanical strength, can lead to novel or improved technologies to address
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated
Tatiana Wolfe et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(5), 1277-1283 (2015-02-06)
We report potent radiosensitization of prostate cancers in vitro and in vivo using goserelin-conjugated gold nanorods. Progressive receptor-mediated internalization of conjugated nanorods over time increases the radiation interaction cross-section of cells and contributes to the effects observed in vitro. The
Leila Mahmoudi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(34), 8695-8700 (2011-08-02)
Manganese(III)-meso-tetraphenylporphyrin [Mn(TPP)] and manganese(III)-meso-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin [Mn(TPFPP)] catalyse the epoxidation of cyclooctene by IO(4)(-) in the presence of excess imidazoles, in both dry CH(2)Cl(2) and CH(2)Cl(2) saturated with H(2)O. The reaction rates of the electron deficient Mn(TPFPP) are a factor 24 less
Peiyu Ge et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(29), 11558-11563 (2012-06-06)
The photochemical reactivity of osmocene in a biphasic water-organic solvent system has been investigated to probe its water splitting properties. The photoreduction of aqueous protons to hydrogen under anaerobic conditions induced by osmocene dissolved in 1,2-dichloroethane and the subsequent water