1724066
USP
Zanamivir-Auflösungsmischung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Mischung aus Zanamivir und talo-Zanamivir
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zanamivir
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3