Wichtige Dokumente
1678005
USP
Triamcinolondiacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(11β,16α)-16,21-Bis-(acetyloxy)-9-fluor-11,17-dihydroxy-pregna-1,4-dien-3,20-dion, 9α-Fluor-11β,16α,17α,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-16,21-diacetat, 9α-Fluor-16α-hydroxy-prednisolon-16,21-diacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triamcinolone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C25H31FO8/c1-13(27)33-12-20(31)25(32)21(34-14(2)28)10-18-17-6-5-15-9-16(29)7-8-22(15,3)24(17,26)19(30)11-23(18,25)4/h7-9,17-19,21,30,32H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1
InChIKey
XGMPVBXKDAHORN-RBWIMXSLSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)