1483017
USP
Oxazepam-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-4,5-dihydro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2,3-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxazepam
Hersteller/Markenname
USP
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,13H,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
ZPRNOXLABKLWNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable