Merck
1379300
USP
Melphalan -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[Bis-(2-chlorethyl)-amino]-L-phenylalanin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18Cl2N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.66
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
melphalan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Cl-].ClCCN(CCCl)c1ccc(cc1)CC([N+H3])C(=O)O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H
InChI key
OUUYBRCCFUEMLH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Melphalan hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Melphalan
  • Melphalan Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1379300-300MG04061835346141