1356585
USP
Ketoprofen-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3-Benzoylphenyl)-propionitril
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ketoprofen
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
47-53 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES String
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
InChIKey
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup