1220559
USP
Dipyridamol-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′,2′′,2′′′-[(6,8-Di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,4-diyl)-dinitrilo]-tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-{[6,8-Di-(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,4-diyl]-bis-(azantriyl)}-tetraethanol
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dipyridamole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable