Fortfahren mit
1107004
USP
Chloramphenicol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D(−)-threo-2,2-Dichlor-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)-ethyl]-acetamid, D-(−)-threo-2-Dichloracetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol, D-threo-2,2-Dichlor-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]-acetamid, Chloromycetin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chloramphenicol
manufacturer/tradename
USP
mp
149-153 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Application
Chloramphenicol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chloramphenicol
  • Chloramphenicol Injection
  • Chloramphenicol Capsules
  • Chloramphenicol Tablets
  • Chloramphenicol Sodium Succinate
  • Chloramphenicol Ophthalmic Ointment
  • Chloramphenicol Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Chloramphenicol Sodium Succinate for Injection
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Chloramphenicol hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Blockierung des Peptidyltransferaseschrittes, indem es an die ribosomale 50S-Untereinheit bindet und die Bindung der Aminoacyl-tRNA an das Ribosom verhindert. Es hemmt auch die mitochondriale und chloroplastische Proteinsynthese und die ribosomale Bildung von (p)ppGpp, wodurch die rRNA-Transkription unterdrückt wird.
Resistenzmechanismus: Die Verwendung von Chloramphenicol-Acetyltransferase führt zur Acetylierung und Inaktivierung des Produkts.
Antimikrobielles Spektrum: Es handelt sich um ein Breitbandantibiotikum gegen grampositive und gramnegative Bakterien, das vor allem in der Augenheilkunde und in der Tiermedizin eingesetzt wird.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31667C1919C0378
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
agriculture
application(s)
-
mp
149-153 °C (lit.)
mp
149-153 °C (lit.)
mp
149-153 °C (lit.)
mp
149-153 °C (lit.)
API family
chloramphenicol
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramphenicol
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)