Fortfahren mit
1019701
USP
Amilorid -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Amilorid -hydrochlorid Dihydrat, N-Amidino-3,5-diamino-6-chlorpyrazincarboxamid -hydrochlorid Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8ClN7O · HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amiloride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N\C(=N\[H])\N.Cl.O.O
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
InChI key
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Amiloride hydrochloride is a photosensitive yellow powder used as a mild diuretic drug.[1]
Application
Amiloride hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Amiloride Hydrochloride Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7410Y00019021019712
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
amiloride
API family
-
API family
amiloride
API family
amiloride
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amilorid -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)