Merck
TA9H97BAF1A0
Targetmol Chemicals Inc.
Buserelin Acetate (57982-77-1 free base)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1299.49
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(S)-1-((3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-((1H-imidazol-5-yl)methyl)-6-((1H-indol-3-yl)methyl)-15-(tert-butoxymethyl)-21-(3-guanidinopropyl)-12-(4-hydroxybenzyl)-9-(hydroxymethyl)-18-isobutyl-1,4,7,10,13,16,19-heptaoxo-1-((S)-5-oxopyrrolidin-2-yl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaazadocosane)-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide acetate
Inchi Code
1S/C60H86N16O13.C2H4O2/c1-7-64-57(87)48-15-11-23-76(48)58(88)41(14-10-22-65-59(61)62)69-51(81)42(24-33(2)3)70-56(86)47(31-89-60(4,5)6)75-52(82)43(25-34-16-18-37(78)19-17-34)71-55(85)46(30-77)74-53(83)44(26-35-28-66-39-13-9-8-12-38(35)39)72-54(84)45(27-36-29-63-32-67-36)73-50(80)40-20-21-49(79)68-40;1-2(3)4/h8-9,12-13,16-19,28-29,32-33,40-48,66,77-78H,7,10-11,14-15,20-27,30-31H2,1-6H3,(H,63,67)(H,64,87)(H,68,79)(H,69,81)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,80)(H,74,83)(H,75,82)(H4,61,62,65);1H3,(H,3,4)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47+,48-;/m0./s1
InChIKey
PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N
Lagertemp.
-80/-20
Purity
99.23%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Buserelin Acetate (57982-77-1 free base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Buserelin Acetate (57982-77-1 free base)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)