Wichtige Dokumente
TA9H97BAEEF7
Targetmol Chemicals Inc.
HA-1004 dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T8681-1MG
€ 394,05
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T8681-1MG
€ 394,05
Iupac Name
N-(2-((diaminomethylene)amino)ethyl)isoquinoline-5-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N5O2S.ClH/c13-12(14)16-6-7-17-20(18,19)11-3-1-2-9-8-15-5-4-10(9)11;/h1-5,8,17H,6-7H2,(H4,13,14,16);1H
InChIKey
GUGJQAFPKZZOIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/HA-1004 dihydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)