Merck
SY3H99DEEEBE
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{2-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-7-yl}carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-7-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H13BrN4O2/c1-11(2,3)18-10(17)13-7-4-5-16-8(6-7)14-9(12)15-16/h4-6H,1-3H3,(H,13,17)
InChIKey
JRZKQXJJQXAXGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19250.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19250.html