Merck
SY3H998DB650
Synthonix Corporation
2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H4F4N2/c7-5-2-3(11)1-4(12-5)6(8,9)10/h1-2H,(H2,11,12)
InChIKey
ORROUVLQJVYKFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/79910.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/79910.html