Merck
SY3H996B939D
Synthonix Corporation
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
Größe auswählen
100 MG
€ 221,87
250 MG
€ 335,77
1 G
€ 785,41
Lieferanten-SKU: AC78444-100MG
€ 221,87
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 221,87
250 MG
€ 335,77
1 G
€ 785,41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AC78444-100MG
€ 221,87
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-5,11H,6H2
InChIKey
JZDRYPJLENDYQU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78444.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78444.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)