Merck
SY3H990F92F7
Synthonix Corporation
Ethyl 2-acetylthiazole-4-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 72,25
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: E49345-100MG
€ 72,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 72,25
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E49345-100MG
€ 72,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-3-12-8(11)6-4-13-7(9-6)5(2)10/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
WBRRJINEWZWGLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49345.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49345.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)