Merck
SY3H990F920B
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Größe auswählen
500 MG
€ 157,98
1 G
€ 176,35
5 G
€ 549,90
Lieferanten-SKU: M2257-500MG
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 157,98
1 G
€ 176,35
5 G
€ 549,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M2257-500MG
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 4-(tributylstannyl)-1,3-thiazol-2-yl ether
Inchi Code
1S/C4H4NOS.3C4H9.Sn/c1-6-4-5-2-3-7-4;3*1-3-4-2;/h3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2257.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2257.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)