Merck
SY3H990F8360
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 641,76
1 G
€ 1.370,48
Lieferanten-SKU: B77037-250MG
€ 641,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 641,76
1 G
€ 1.370,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B77037-250MG
€ 641,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNOS/c11-10-9(12-8(6-13)14-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
QQLBTJKFLVUIFH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77037.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77037.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)