Merck
SY3H98B97F52
Synthonix Corporation
Octyl Dihydrogen Phosphate
Größe auswählen
250 MG
€ 990,81
1 G
€ 1.578,69
Lieferanten-SKU: X75868-250MG
€ 990,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 990,81
1 G
€ 1.578,69
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X75868-250MG
€ 990,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
octyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C8H19O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
WRKCIHRWQZQBOL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75868.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75868.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)