Merck
SY3H98B97F1C
Synthonix Corporation
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic Acid
Größe auswählen
250 MG
€ 415,18
1 G
€ 941,82
5 G
€ 2.129,83
Lieferanten-SKU: T76908-250MG
€ 415,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 415,18
1 G
€ 941,82
5 G
€ 2.129,83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T76908-250MG
€ 415,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7(8(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,13,14)
InChIKey
HQRSIMQXCAWAJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76908.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76908.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)