Wichtige Dokumente
SY3H98B97D31
Synthonix Corporation
Methyl 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M76107-250MG
€ 390,68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M76107-250MG
€ 390,68
Iupac Name
methyl 6-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-2-5(9)3-12-4-10-11-7(6)12/h2-4H,1H3
InChIKey
FYXCHRIDCPSENN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76107.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)