Wichtige Dokumente
SY3H98B97CD4
Synthonix Corporation
7-Methoxy-2,2-dimethylchroman-4-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M75517-250MG
€ 255,96
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M75517-250MG
€ 255,96
Iupac Name
7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-10(13)9-5-4-8(14-3)6-11(9)15-12/h4-6H,7H2,1-3H3
InChIKey
QXKXYXNEOUCMIY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75517.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)