Merck
SY3H98B97B19
Synthonix Corporation
4-[(4-Hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic Acid
Größe auswählen
1 G
€ 476,42
5 G
€ 709,12
10 G
€ 1.370,48
Lieferanten-SKU: H75787-1G
€ 476,42
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 476,42
5 G
€ 709,12
10 G
€ 1.370,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: H75787-1G
€ 476,42
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18/h1-8,15H,(H,16,17,18)/b14-13+
InChIKey
CNYMBHPFLJWLJW-BUHFOSPRSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75787.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75787.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)