Merck
SY3H98B97AD0
Synthonix Corporation
N-Boc-8-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-7-carbaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 488,66
1 G
€ 1.370,48
Lieferanten-SKU: H74482-250MG
€ 488,66
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 488,66
1 G
€ 1.370,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: H74482-250MG
€ 488,66
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-8-hydroxy-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepine-4(5H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-4-5-20-13-7-12(18)11(9-17)6-10(13)8-16/h6-7,9,18H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
PANSNRRRRDWSBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74482.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74482.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)