Merck
SY3H98B9797A
Synthonix Corporation
[1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Größe auswählen
250 MG
€ 170,23
1 G
€ 304,95
Lieferanten-SKU: B76940-250MG
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,23
1 G
€ 304,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B76940-250MG
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
InChIKey
CRMJCMNWILCLLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76940.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76940.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)