Merck
SY3H98B978FA
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-5-methylbenzoic Acid
Größe auswählen
250 MG
€ 231,47
1 G
€ 427,43
5 G
€ 1.039,80
Lieferanten-SKU: E73979-250MG
€ 231,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 231,47
1 G
€ 427,43
5 G
€ 1.039,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E73979-250MG
€ 231,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-ethoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
IGMIFUNQHWJLEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73979.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73979.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)