Merck
SY3H98B978F9
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
GKXSHFVQEJMYGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73978.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73978.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)