Wichtige Dokumente
SY3H98B978E8
Synthonix Corporation
2,6-Dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D77177-250MG
€ 1.701,17
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D77177-250MG
€ 1.701,17
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(E)-2,6-dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-10(3,12)7-5-6-9(2)8-11/h4,6,11-12H,1,5,7-8H2,2-3H3/b9-6+
InChIKey
NSMIMJYEKVSYMT-RMKNXTFCSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77177.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)