Merck
SY3H98B97851
Synthonix Corporation
1,14-Diaminotetradecane
Größe auswählen
250 MG
€ 304,95
1 G
€ 635,63
5 G
€ 1.627,68
Lieferanten-SKU: D76049-250MG
€ 304,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 304,95
1 G
€ 635,63
5 G
€ 1.627,68
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.42
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D76049-250MG
€ 304,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1,14-tetradecanediamine
Inchi Code
1S/C14H32N2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h1-16H2
InChIKey
MSVPBWBOFXVAJF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76049.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)