Wichtige Dokumente
SY3H98B9780F
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D75410-250MG
€ 696,87
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D75410-250MG
€ 696,87
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-4-9-8(3-1)11-10(7-13-9)12-5-6-14-11/h1-4,7,12H,5-6H2
InChIKey
QYBBZRJXSQWQHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75410.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)