Wichtige Dokumente
SY3H98B977EA
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic Acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D74884-250MG
€ 262,08
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D74884-250MG
€ 262,08
Iupac Name
difluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H3F5O3/c5-3(6,7)1-12-4(8,9)2(10)11/h1H2,(H,10,11)
InChIKey
CAARWBUMOXMZKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74884.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)