Merck
SY3H98B9763D
Synthonix Corporation
1-Cyclopropylpyrazole-4-boronic Acid
Größe auswählen
250 MG
€ 488,66
1 G
€ 990,81
Lieferanten-SKU: C74410-250MG
€ 488,66
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 488,66
1 G
€ 990,81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.96
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C74410-250MG
€ 488,66
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c10-7(11)5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6,10-11H,1-2H2
InChIKey
HACQYPYUKMKUPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74410.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74410.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)