Wichtige Dokumente
SY3H98B97619
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-methylnicotinamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C73878-250MG
€ 262,08
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C73878-250MG
€ 262,08
Iupac Name
2-chloro-4-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-4-2-3-10-6(8)5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
InChIKey
HMUCCFLZRSIZGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73878.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)