Merck
SY3H98B97605
Synthonix Corporation
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Größe auswählen
250 MG
€ 194,72
1 G
€ 329,45
5 G
€ 1.235,76
Lieferanten-SKU: C26764-250MG
€ 194,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 194,72
1 G
€ 329,45
5 G
€ 1.235,76
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C26764-250MG
€ 194,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-4-1-2-8-5(7)9-4/h1-2H,3H2
InChIKey
HNHVCSCFJSKSQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26764.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26764.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)