Merck
SY3H98B9743C
Synthonix Corporation
Bis(triisopropylsilyl)amine
Größe auswählen
250 MG
€ 262,08
1 G
€ 635,63
5 G
€ 1.701,17
Lieferanten-SKU: B74388-250MG
€ 262,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 262,08
1 G
€ 635,63
5 G
€ 1.701,17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B74388-250MG
€ 262,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
bis(triisopropylsilyl)amine
Inchi Code
1S/C18H43NSi2/c1-13(2)20(14(3)4,15(5)6)19-21(16(7)8,17(9)10)18(11)12/h13-19H,1-12H3
InChIKey
KEBQKMFRRCSNFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74388.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/74388.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)