Wichtige Dokumente
SY3H98B9732B
Synthonix Corporation
3-(2-Allylphenyl)propanoic Acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A75915-250MG
€ 427,43
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A75915-250MG
€ 427,43
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(2-allylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-5-10-6-3-4-7-11(10)8-9-12(13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2,(H,13,14)
InChIKey
CAUCLEXDAXPOAY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75915.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)