Merck
SY3H98B972E5
Synthonix Corporation
4-Amino-6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Größe auswählen
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 831,59
Lieferanten-SKU: A75302-250MG
€ 268,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 268,21
1 G
€ 831,59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A75302-250MG
€ 268,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-2-1-4-6(12-5)7(9)11-3-10-4/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChIKey
QPYPQWUXCWISAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75302.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75302.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)